Stampa…
1-Fluoropropan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7229-1G PC7229-5G
APOSPC7229-1GEA 183 EUR
APOSPC7229-1G APOSPC7229-5G
1-Fluoropropan-2-ol 97%
1-Fluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₇FO
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Densità: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039620
CAS Number: 430-50-2
UN: 1987
ADR: 3,III