Stampa…
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine
PC7197-1G PC7197-500MG PC7197-250MG
APOSPC7197-1GEA 499 EUR
APOSPC7197-1G APOSPC7197-500MG APOSPC7197-250MG
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉FN₂
Peso molecolare: 176,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254679
CAS Number: 288151-49-5