4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₆F₆N₂ Punto di fusione: 157…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08669716 CAS Number: 917561-99-0 |