Stampa…
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7174-1G PC7174-25G PC7174-5G
APOSPC7174-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7174-1G APOSPC7174-25G APOSPC7174-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698796
CAS Number: 85462-59-5