Stampa…
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7173-1G PC7173-250MG PC7173-5G
APOSPC7173-1GEA 232 EUR
APOSPC7173-1G APOSPC7173-250MG APOSPC7173-5G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375385
CAS Number: 886371-24-0