Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅₄H₁₈F₉₆N₃O₆P₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784334 CAS Number: 186043-67-4 |