Stampa…
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 277 EUR
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₃BrFN
Peso molecolare: 258,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749655
CAS Number: 283173-83-1
UN: 2735
ADR: 8,III