Stampa…
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC7157-1G PC7157-5G
APOSPC7157-1GEA 176 EUR
APOSPC7157-1G APOSPC7157-5G
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Formula: C₁₄H₉F₅O₂
Peso molecolare: 304,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749654
CAS Number: 471469-89-3