Stampa…
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7154-1G PC7154-5G
APOSPC7154-1GEA 139 EUR
APOSPC7154-1G APOSPC7154-5G
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formula: C₄H₃BrF₄
Peso molecolare: 206,964 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460476
CAS Number: 933600-89-6