3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrCl₂F Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258971 CAS Number: 1000339-58-1 UN: 3265 ADR: 8,III |