Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7112-1G PC7112-5G PC7112-25G
APOSPC7112-1GEA 27.7 EUR
APOSPC7112-1G APOSPC7112-5G APOSPC7112-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₆BrF₃N₂·ClH
Peso molecolare: 291,496 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094412
CAS Number: 529512-78-5