Stampa…
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7101-1G PC7101-250MG
APOSPC7101-1GEA 201 EUR
APOSPC7101-1G APOSPC7101-250MG
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₃BF₃NO₃
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064984
CAS Number: 906352-77-0