Stampa…
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate
PC7100-1G PC7100-250MG
APOSPC7100-1GEA 220 EUR
APOSPC7100-1G APOSPC7100-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formula: C₁₇H₁₂F₅NO₃
Peso molecolare: 373.274 g/mol
Punto di fusione: 86.5…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025824
CAS Number: 906352-59-8