Stampa…
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7098-1G PC7098-250MG
APOSPC7098-1GEA 52.2 EUR
APOSPC7098-1G APOSPC7098-250MG
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₆ClF₃N₂·ClH
Punto di fusione: 226…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210134
CAS Number: 326476-49-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III