Stampa…
4-Bromo-2-fluorostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7069-1G PC7069-5G
APOSPC7069-1GEA 244 EUR
APOSPC7069-1G APOSPC7069-5G
4-Bromo-2-fluorostyrene
4-Bromo-2-fluorostyrene
Formula: C₈H₆BrF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09907860
CAS Number: 627463-17-6