Stampa…
2-Bromo-4-fluorostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene, 2-Bromo-1-ethenyl-4-fluorobenzene
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 132 EUR
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Formula: C₈H₆BrF
Peso molecolare: 201.036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14892603
CAS Number: 1221684-51-0