1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4,6-Trimethyl-2-(3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborinane
Formula:
C₉H₁₄BF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08669623 CAS Number: 1011460-68-6 |