Stampa…
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7062-1G PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA 313 EUR
APOSPC7062-1G APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Formula: C₁₃H₁₃BF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689554
CAS Number: 883898-98-4