Stampa…
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)morpholine, 3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 4-[3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
PC7052-1G PC7052-5G
APOSPC7052-1GEA 328 EUR
APOSPC7052-1G APOSPC7052-5G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₂BFN₂O₃
Peso molecolare: 308,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781241
CAS Number: 957198-29-7