Stampa…
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Chloro-α,α,2-trifluorotoluene
PC7047-1G PC7047-5G
APOSPC7047-1GEA 65.5 EUR
APOSPC7047-1G APOSPC7047-5G
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₇H₄ClF₃
Peso molecolare: 180,555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14892602
CAS Number: 17054-13-6