Stampa…
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Borono-6-fluorophenol
PC7043-500MG PC7043-1G PC7043-5G
APOSPC7043-500MGEA 69.8 EUR
APOSPC7043-500MG APOSPC7043-1G APOSPC7043-5G
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₃
Peso molecolare: 155,919 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781238
CAS Number: 259209-24-0