Stampa…
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7040-25G PC7040-5G
APOSPC7040-25GEA 453 EUR
APOSPC7040-25G APOSPC7040-5G
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,3-Trichlorotrifluoroacetone
Formula: C₃Cl₃F₃O
Punto di ebollizione: 84,5 °C (760 mm Hg)
Punto di fusione: 44415 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039321
CAS Number: 79-52-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III