Stampa…
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-formylpyridine, 3,5-Difluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC7022-1G PC7022-5G
APOSPC7022-1GEA 285 EUR
APOSPC7022-1G APOSPC7022-5G
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃F₂NO
Punto di fusione: 51…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368235
CAS Number: 870234-98-3