Stampa…
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde hydrate, 2-Chloro-3-fluoro-4-formylpyridine hydrate
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 118 EUR
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Formula: C₆H₃ClFNO·H₂O
Peso molecolare: 177,561 g/mol
Densità: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657826
CAS Number: 1196156-07-6