Stampa…
Allyl chlorodifluoroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC7003-25G PC7003-5G
APOSPC7003-25GEA 321 EUR
APOSPC7003-25G APOSPC7003-5G
Allyl chlorodifluoroacetate
Allyl chlorodifluoroacetate
Formula: C₅H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 170,542 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033650
CAS Number: 118337-48-7