Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PC6981-5G PC6981-25G
APOSPC6981-5GEA 132 EUR
APOSPC6981-5G APOSPC6981-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Peso molecolare: 300,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260441
CAS Number: 942069-51-4