Stampa…
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6979-1G PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA 84.1 EUR
APOSPC6979-1G APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
Punto di fusione: 114…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781224
CAS Number: 885267-36-7