4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G
PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA
147
EUR
APOSPC6958-1G
APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₄F₄N₂O₂ Peso molecolare: 224,112 g/mol Punto di fusione: 137…140 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09907681 CAS Number: 428871-73-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |