1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-[2-(Heptafluoropropoxy)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]-2,3,3,3-tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H-Perfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
PC6944-1G
PC6944-25G
PC6944-5G
APOSPC6944-1GEA
43.7
EUR
APOSPC6944-1G
APOSPC6944-25G
APOSPC6944-5G
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Formula:
C₉H₃F₁₇O₃ Peso molecolare: 482,091 g/mol Punto di ebollizione: 155…156 °C Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00339457 CAS Number: 14548-74-4 |