Stampa…
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]-2,3,3,3-tetrafluoropropanamide
PC6940-1G PC6940-5G
APOSPC6940-1GEA 118 EUR
APOSPC6940-1G APOSPC6940-5G
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Formula: C₉H₂F₁₇NO₃
Peso molecolare: 495,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00347264
CAS Number: 60308-67-0