Stampa…
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Octyl-2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propanamide
PC6939-1G PC6939-5G PC6939-250MG
APOSPC6939-1GEA 344 EUR
APOSPC6939-1G APOSPC6939-5G APOSPC6939-250MG
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
N-(Oct-1-yl)-perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Formula: C₁₇H₁₈F₁₇NO₃
Peso molecolare: 607,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00310125
CAS Number: 340037-41-4