Stampa…
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6931G-1G PC6931G-25G PC6931G-5G
APOSPC6931G-1GEA 29.2 EUR
APOSPC6931G-1G APOSPC6931G-25G APOSPC6931G-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane
Formula: C₅H₄F₇IO
Peso molecolare: 339,978 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155967
CAS Number: 200501-96-8