Stampa…

Fluorinert™ FC-770

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC6926-1KG PC6926-50G
APOSPC6926-1KGEA 0 EUR
APOSPC6926-1KG APOSPC6926-50G
Fluorinert™ FC-770
Fluorinert™

Attenzione: Fluorinert is a trademark of 3M Company

Punto di ebollizione: 90…98 °C
Punto di fusione: –127 °C
Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753882
CAS Number: 86508-42-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR