Stampa…
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Carboxy-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-Carboxy-5-fluoro-4-nitrotoluene
PC6925-1G PC6925-5G
APOSPC6925-1GEA 24.8 EUR
APOSPC6925-1G APOSPC6925-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,136 g/mol
Punto di fusione: 211…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847453
CAS Number: 64695-92-7