Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-cyano-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC6919-1G PC6919-5G PC6919-10G
APOSPC6919-1GEA 30.6 EUR
APOSPC6919-1G APOSPC6919-5G APOSPC6919-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃NO
Peso molecolare: 266,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185875
CAS Number: 1210906-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III