Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6918-1G PC6918-25G PC6918-5G
APOSPC6918-1GEA 31.9 EUR
APOSPC6918-1G APOSPC6918-25G APOSPC6918-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12761591
CAS Number: 1187983-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III