Stampa…
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 141 EUR
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂Br₂F₂O
Punto di fusione: 67…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845983
CAS Number: 1160573-51-2