Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexane-1-sulphonic acid
PC6901-1G PC6901-250MG
APOSPC6901-1GEA 720 EUR
APOSPC6901-1G APOSPC6901-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Formula: C₆H₅F₉O₃S
Peso molecolare: 328,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581696
CAS Number: 757124-72-4
UN: 3261
ADR: 8,II