7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Iodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
PC6876-1G
PC6876-250MG
PC6876-5G
APOSPC6876-1GEA
198
EUR
APOSPC6876-1G
APOSPC6876-250MG
APOSPC6876-5G
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride, tech
7-Iodoperfluoro-3-oxaheptanesulphonyl fluoride
Formula:
C₆F₁₃IO₃S Peso molecolare: 526,011 g/mol Punto di ebollizione: 87 °C (70 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07778619 CAS Number: 67990-76-5 |