Stampa…
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6866-10G PC6866-25G PC6866-5G
APOSPC6866-10GEA 379 EUR
APOSPC6866-10G APOSPC6866-25G APOSPC6866-5G
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide 97%
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide
Formula: C₃H₃F₄NO
Peso molecolare: 145,056 g/mol
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069119
CAS Number: 1647-57-0