Stampa…
Bromofluoroacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromofluoroacetic Acid, 2-Bromo-2-fluoroethanoic acid, Fluorobromoacetic acid
PC6862-1G PC6862-5G
APOSPC6862-1GEA 273 EUR
APOSPC6862-1G APOSPC6862-5G
Bromofluoroacetic acid 97%
Bromofluoroacetic acid
Formula: C₂H₂BrFO₂
Peso molecolare: 156,938 g/mol
Punto di ebollizione: 98…99 °C (29 mm Hg)
Punto di fusione: 51…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784239
CAS Number: 359-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III