Stampa…
Perfluoro-3,5,7,8-tetrachlorooctanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Kel-F acid 8114, 3,5,7,8-Tetrachloro-2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8-undecafluorooctanoic acid, 3,5,7,8-Tetrachloroundecafluorooctanoic acid
PC6855-1G PC6855-5G
APOSPC6855-1GEA 109 EUR
APOSPC6855-1G APOSPC6855-5G
Perfluoro-3,5,7,8-tetrachlorooctanoic acid 95%
Perfluoro-3,5,7,8-tetrachlorooctanoic acid
Formula: C₈HCl₄F₁₁O₂
Peso molecolare: 479,887 g/mol
Punto di ebollizione: 154…156,5 °C (10 mm Hg)
Densità: 1,899 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046513
CAS Number: 2923-68-4
UN: 3265
ADR: 8,II