Stampa…
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6851-25G PC6851-5G PC6851-1G
APOSPC6851-25GEA 328 EUR
APOSPC6851-25G APOSPC6851-5G APOSPC6851-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid
Formula: C₁₂HF₂₃O₅
Punto di ebollizione: 75…77 °C
Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236739
CAS Number: 65294-16-8
UN: 3265
ADR: 8,III