Stampa…
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6847-100MG PC6847-1G
APOSPC6847-100MGEA 65.5 EUR
APOSPC6847-100MG APOSPC6847-1G
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₄ClF₆NO
Peso molecolare: 315,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209304
CAS Number: 306935-27-3