Stampa…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine
PC6846-1G PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA 691 EUR
APOSPC6846-1G APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N
Peso molecolare: 203,204 g/mol
Punto di ebollizione: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg)
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784290
CAS Number: 885276-54-0