3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Fluoro-3,5-dimethylpyridine
PC6839-1G
PC6839-250MG
PC6839-5G
APOSPC6839-1GEA
440
EUR
APOSPC6839-1G
APOSPC6839-250MG
APOSPC6839-5G
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine 95+%
3,5-Dimethyl-2-fluoropyridine
Formula:
C₇H₈FN Peso molecolare: 125,144 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11044345 CAS Number: 111887-71-9 |