Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₃BrF₆O₂ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09763602 CAS Number: 128160-31-6 UN: 3265 ADR: 8,III |