Stampa…
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Acetoxy-2-bromo-1,1,1-trifluoropropane
PC6832-10G PC6832-1G PC6832-5G
APOSPC6832-10GEA 524 EUR
APOSPC6832-10G APOSPC6832-1G APOSPC6832-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate
Formula: C₅H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 234,999 g/mol
Punto di ebollizione: 68 °C (100 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09763643
CAS Number: 383-68-6