Stampa…
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,2'-Dibromo-4-fluoroacetophenone
PC6831-1G PC6831-5G
APOSPC6831-1GEA 128 EUR
APOSPC6831-1G APOSPC6831-5G
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847026
CAS Number: 594810-90-9
UN: 3261
ADR: 8,III