Stampa…
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2,3,5-trifluorobenzene
PC6817-1G PC6817-5G
APOSPC6817-1GEA 69.8 EUR
APOSPC6817-1G APOSPC6817-5G
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
2,3,5-Trifluorochlorobenzene
Formula: C₆H₂ClF₃
Peso molecolare: 166,528 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C
Punto di fusione: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070763
CAS Number: 2367-77-3
UN: 1993
ADR: 3,III